BR23829
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 25 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,820
¥33,820
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,820
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥33,820
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass (5.4)
メーカー/製品名
BRAND 23829
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)