Merck
BR4720120
BRAND® seripettor® ボトルトップディスペンサー
volume 0.2-2 mL
別名:
Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥32,370
¥32,370
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥32,370
About This Item
UNSPSCコード:
41121516
NACRES:
NB.43
¥32,370
Check Cart for Availability
特徴
incremental 0.04 mL
メーカー/製品名
BRAND 4720120
測定範囲
accuracy: 1.2%
容量
0.2-2 mL
フィッティング
(GL 45/32)
(GL 45/38)
(GL 45/S 40)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Seripettorは、特別にデザインされたBRANDの革新的なボトルトップディスペンサーです。吸引は引き上げバネにより自動的に行われます。ピストンシールが磨耗したら、お客様自身で分注ユニット全体を交換することができます。交換は迅速、簡便で、工具は不要です。高額な修理に出す必要はありません。
  • 交換可能な低価格の分注カートリッジ(ワイピングシール付き)―交換用分注カートリッジ1個が付属します。
  • 半自動分注―分注後のシリンダーへの吸引はバネ付きのピストンにより行われます。
  • 容量設定―つまみの可動範囲に刻みが入っているため、迅速かつ正確に希望の容量に設定することができます。
  • 分解は工具不要―すべての部品は工具不要で迅速に交換できます。革新的なデザインにより、簡便な洗浄・メンテナンスが可能です。
  • 排出チューブ、吸引チューブ、交換用分注カートリッジ、PP製アダプター(GL 45/32、GL 45/540)が付属します。
特徴および利点
  • Simple and effortless operation
  • Replaceable dispensing cartridge and wearing parts
  • Ideal for serial dispensing
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)