Merck
BR152905
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 6 ‑ 7 mm
別名:
チューブコネクタ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40183110
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene
特徴
for tubing i.d. 6 ‑ 7 mm
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
BRAND 152905
L
54 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® Y-shaped tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing clear visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, allowing for the connection of multiple tubes at a Y junction. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, reducing the risk of leaks or disconnections during use.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)