包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F19616-0000
L × W
63.5 in. (40.5 mm) × 2.5 in. (63.5 mm)
チューブ類内径
0.375 in. (9.5 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use these fittings to ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
特徴および利点
- Multiple barbs per arm provide additional contact between the fitting and the tubing for extra gripping power
- Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases
- FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)