Merck
BR139040
BRAND® scoop
volume 1000 mL, L 350 mm
別名:
Scoops
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥15,880
¥15,880
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥15,880
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥15,880
Check Cart for Availability
物質
PE
natural
メーカー/製品名
BRAND 139040
L
350 mm
容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Scoop is crafted from high-quality polyethylene (PE) and features a natural color for versatile use in laboratory and industrial applications. Designed for efficient handling and transfer of powders, granules, and other materials, this scoop offers durability and resistance to chemicals. Its ergonomic design ensures comfortable handling, making it easy to scoop and pour contents.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)