Merck
BR128754
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 500 mL
別名:
プラスチック, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,520
¥40,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,520
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥40,520
Check Cart for Availability
物質
PFA cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (S40)
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 128754
ボトル 直径× H
76 mm × 179 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)