¥19,900
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL25)
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
graduations
with cap
メーカー/製品名
BRAND 122520
キャパシティ
25 mL
直径× H
36 mm × 74 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック