Merck
BR114316
BRAND® test tube, graduated, glass
tube capacity 20 mL, without stopper, with spout
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
without stopper, with spout
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 114316
チューブ容量
20 mL
チューブ直径× L
17 mm × 180 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduation of approx. volume and inscriptions in high contrast white enamel. Wall thickness approx. 1.2 mm.
特徴および利点
  • BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
  • Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
  • Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)