Merck
Z549768
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 4 mm × 200 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥10,400
¥10,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥10,400
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥10,400
Check Cart for Availability
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
直径× H
4 mm × 200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)