Merck
BOG00129
Sigma-Aldrich
2-(4-Thiocarbamoylphenyl)benzimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥96,600
¥96,600
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥96,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11N3S
分子量:
253.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥96,600
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NC(C(C=C1)=CC=C1C2=NC(C=CC=C3)=C3N2)=S
InChI
1S/C14H11N3S/c15-13(18)9-5-7-10(8-6-9)14-16-11-3-1-2-4-12(11)17-14/h1-8H,(H2,15,18)(H,16,17)
InChI Key
TYWBPVVWCJOAHL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)