安全性情報
BASMF2062
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode Kit
別名:
Kit for Non-Aqueous Reference Electrode
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥47,500
¥47,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥47,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
¥47,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Kit includes:
  • Non-Aqueous Reference Electrode (1) - BASMF1085
  • 1g Silver Nitrate (1)
  • 1/8" chunks CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink (1/pk) - BASMF2064
  • Reference Electrode O-ring (1)
Non-Aqueous Reference Electrode Kit- Ag/Ag+
法的情報
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)