Merck
BAF169590000
SP Bel-Art® Truncated Style Acid/Solvent Bottle Carrier
to hold, one 2.5 Liter(5 pints) Bottle
別名:
solvent bottle carrier
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
to hold one 2.5 Liter(5 pints) Bottle
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F16959-0000
H ×直径
12.5 in. (250 cm) × 7.125 in. (180 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Polyethylene carriers with epoxy coated, heavy-gauge steel wire bails have wide ribs in both the sides and on the bottom to support and cushion bottles.
特徴および利点
  • Cone style lid has a 16mm (5/8”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
  • Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
  • Designed to hold standard US reagent bottles
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)