The unique blend of soft natural hairs and conductive synthetic fibers plus the conductive nature of the construction result in effective static dissipation that removes static as it cleans.
おすすめの製品
W × L
66 mm × 63 mm
詳細
この柄付きのクリーニング用帯電防止ブラシは、影響を受けやすい表面のクリーニングおよび同時に静電気を除去するのに特に適しています。
コーティングに影響を及ぼさずに天びんやレンズをクリーニングするのに最適です。このブラシには非常に柔軟な天然繊維と導電性合成繊維が併用されており、導電性プラスチック製のハンドルがついています。
このブラシでクリーニングした後の表面は電気的に中性であり、ほこりの粒子を引き寄せません。汚れたブラシは帯電防止効果に影響を与えずに洗うことができます。ブラシは65°Cまでの温度で使用できます。
コーティングに影響を及ぼさずに天びんやレンズをクリーニングするのに最適です。このブラシには非常に柔軟な天然繊維と導電性合成繊維が併用されており、導電性プラスチック製のハンドルがついています。
このブラシでクリーニングした後の表面は電気的に中性であり、ほこりの粒子を引き寄せません。汚れたブラシは帯電防止効果に影響を与えずに洗うことができます。ブラシは65°Cまでの温度で使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック