Merck
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
別名:
bottle carriers, bottle holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,600
¥26,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥26,600
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
詳細
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
特徴
Holds 1 x 4 L bottle
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H16958-0000
直径× H
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LDPE製で、ポリエチレン塗装の取っ手付きです。上部がドーム型の、ぴったりフィットする独自のフタにより、酸や溶媒のボトルを完全に保護します。米国式とメートル法の両方のサイズのボトルが入ります。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)