Merck
BAF146601100
Sterileware Powder Funnels
capacity 248 mL (8.4 oz)
別名:
funnel, powder funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14660-1100
全体高
3.25 in. (83 mm)
キャパシティ
248 mL (8.4 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.5625 in. (14 mm) × 1.0625 in. (26 mm) × 0.8125 in. (21 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 105 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These sterile, wide stem funnels are ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container
特徴および利点
  • 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
  • FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Individually bagged; ready for one time use and disposal
  • Lot stamped for accurate tracingNote: Sterilized products are not returnable.
法的情報
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)