物質
polypropylene (Unbreakable)
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
120 mL
ステムL
22 mm
上部外径
88 mm
容量
120 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.