Merck
Z637521
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 40 mm, stem O.D. × L 5 mm × 35 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
BRAND 147010
ステム外径 × L
5 mm × 35 mm
上部直径
40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
その他情報
BR147010 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG