Merck
B94004
Sigma-Aldrich
sec-Butyl disulfide
technical grade, 90%
別名:
Di-sec-butyl disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C2H5CH(CH3)]2S2
CAS番号:
分子量:
178.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)SSC(C)CC
InChI
1S/C8H18S2/c1-5-7(3)9-10-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
QTWKINKGAHTPFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B94004-100ML:
B94004-BULK:
B94004-25ML:
B94004-25G:
B94004-100G:
B94004-VAR:
試験成績書(COA)