安全性情報
8.41603
Sigma-Aldrich
Dipropyl sulfide
for synthesis
別名:
Dipropyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14S
CAS番号:
分子量:
118.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352113
EC Index Number:
203-873-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
8.6 hPa
品質水準
形状
liquid
expl. lim.
1-51 % (v/v)
bp
141-142 °C/1013 hPa
mp
-102 °C
転移温度
flash point 28 °C
密度
0.838 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H14S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
ZERULLAPCVRMCO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体