Merck
B83509
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl bromide
96%
別名:
α-Bromo-m-xylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
185.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
185 °C/340 mmHg (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B83509-5G:
B83509-25G:
B83509-BULK:
B83509-100G:
B83509-VAR:
試験成績書(COA)