Merck
B75859
Sigma-Aldrich
α-Bromophenylacetic acid
98%
別名:
alpha-Bromophenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(Br)CO2H
CAS番号:
分子量:
215.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
82-83 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
InChI Key
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
α-Bromophenylacetic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Polymandelide by reacting with triethylamine.[1]
  • α-Mercaptophenylacetic acid by treating with sodium hydrosulfide (NaSH·H2O).[2]
  • β-Lactams by reacting with imines in the presence of triphenylphosphine as a mediator.[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B75859-25G:
B75859-5G:
B75859-VAR:
B75859-100G:
B75859-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel Method for the Synthesis of ?-Lactams by the Reaction of ?-Bromocarboxylic Acids with Imines Mediated by Triphenylphosphine
Kikuchi S and Hashimoto Y
Heterocycles, 68(3), 453-457 (2006)
Haihui Li et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
Polymerization-induced self-assembly (PISA) has become an effective strategy to synthesize high solid content polymeric nanoparticles with various morphologies in situ. In this work, one-step PISA was achieved by in situ photocontrolled bromine-iodine transformation reversible-deactivation radical polymerization (hereinafter referred to as
Preparation of polymandelide by reaction of ?-bromophenylacetic acid and triethylamine
Pinkus AG, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27(13), 4291-4296 (1989)
Reactions of ?-mercaptocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters: synthesis of 1, 3, 4-thiadiazin-5 (6H)-ones and 1, 3, 4-oxadiazoles
Kudelko A
Tetrahedron, 68(18), 3616-3625 (2012)