Merck
B45712
Sigma-Aldrich
2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3-メチルフェニル)プロパン
97%
別名:
4,4′-イソプロピリデンジ-o-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,700
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,700
About This Item
化学式:
(CH3)2C[C6H3(CH3)OH]2
CAS番号:
分子量:
256.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
238-240 °C/12 mmHg (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
InChI Key
YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Used as a color-developer in thermosensitive recording materials.[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B45712-25G:
B45712-BULK:
B45712-5G:
B45712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chem. Abstr., 119, 259352g-259352g (1993)
Denshi Shashin Gakkaishi, 32, 18-18 (1993)
Katra Kolšek et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(1), 8-15 (2014-09-07)
A homeostasis of the glucocorticoid and androgen endocrine system is essential to human health. Their disturbance can lead to various diseases, for example cardiovascular, inflammatory and autoimmune diseases, infertility, cancer. Fifteen widely used industrial chemicals that disrupt endocrine activity were