Merck
B103268
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol diacetate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
CAS番号:
分子量:
170.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
122-123 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3
InChI Key
TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B103268-BULK:
B103268-5ML:
B103268-25ML:
B103268-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)