ANV00089
ANV00089-1G
¥48,600
出荷予定日2025年5月04日
1 of 10
Sigma-Aldrich
CDS021484
2,2-Dimethyl-3-hexanone
640441
4-ブロモ-1,2-ジアミノベンゼン
D7148
3,4-ジアミノピリジン
650080
4-(Thiophen-3-yl)aniline
667129
3-アミノ-5-ブロモピリジン
667617
1,4-Diaminonaphthalene
PH010497
dimethyl 5-iodoisophthalate
A78209
3-アミノピリジン
CDS010697
1,2-diamino-3,5-difluorobenzene
116637
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
solid
COC(=O)c1cc(N)c(N)c(Br)c1
1S/C8H9BrN2O2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,10-11H2,1H3
FJUXWCBISHILFS-UHFFFAOYSA-N
有機ビルディングブロック
Warning
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
ANV00089-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.