Merck
ALD00619
Sigma-Aldrich
1,4-Diethyl 2-(1-pyridin-1-ium-yl)butanedioate ethylsulfate
≥95%
別名:
Fumarate-Pyr
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥52,700
¥52,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥52,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO8S
分子量:
377.41
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
¥52,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder and chunks
mp
65-70 °C
アプリケーション
1,4-Diethyl 2-(1-pyridin-1-ium-yl)butanedioate ethylsulfate is a bench-stable pyridinium feedstock capable of acting as an inexpensive, scalable and practical building block toward the synthesis of a variety of C-4 alkyl pyridines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00619-VAR:
ALD00619-500MG:
ALD00619-2G:
ALD00619-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jin Choi et al.
Journal of the American Chemical Society, 143(31), 11927-11933 (2021-07-29)
The direct position-selective C-4 alkylation of pyridines has been a long-standing challenge in heterocyclic chemistry, particularly from pyridine itself. Historically this has been addressed using prefunctionalized materials to avoid overalkylation and mixtures of regioisomers. This study reports the invention of