Merck
ALD00454
Sigma-Aldrich
2-(3,3-Diethyl-1-triazenyl)-4-methylbenzenesulfonyl chloride
別名:
2-[(1E)-3,3-diethyl-1-triazen-1-yl]-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16ClN3O2S
CAS番号:
分子量:
289.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品ALD00454は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
97%
品質水準
フォーム
powder
利用可能性
available only in USA
mp
76 °C
SMILES記法
CCN(CC)\N=N\c1cc(C)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H16ClN3O2S/c1-4-15(5-2)14-13-10-8-9(3)6-7-11(10)18(12,16)17/h6-8H,4-5H2,1-3H3/b14-13+
InChI Key
PDGZSZLMBJSDQC-BUHFOSPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This triazine-containing toluenesulfonyl chloride "portable desaturase" (Tz°Cl) is a bench-stable that is facile to install on alcohol and amine functionalities to direct selective desaturation of hydrocarbons at remote positions, while leaving behind a synthetically useful tosyl group.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00454-BULK:
ALD00454-1G:
ALD00454-VAR:
ALD00454-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.