Merck
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥1,640
¥1,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥1,640
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7FO3S
CAS番号:
分子量:
226.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥1,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Fp: >230°F
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5576
密度
1.3674 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00430-500MG:
ALD00430-VAR:
ALD00430-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)