Merck
ALD00350
Sigma-Aldrich
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methoxy-L-phenylalanine
95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥36,900
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥36,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO5
分子量:
417.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
171-176 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=CC=C4OC)=O
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-23-13-7-2-8-16(23)14-22(24(27)28)26-25(29)31-15-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-13,21-22H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
CBCSNZJHURMDMO-QFIPXVFZSA-N
アプリケーション
Unnatrual amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00350-1G:
ALD00350-VAR:
ALD00350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)