Merck
A95804
Sigma-Aldrich
1-アザ-2-メトキシ-1-シクロヘプテン
99%
別名:
O-メチルカプロラクチム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO
CAS番号:
分子量:
127.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A95804-VAR:
A95804-5G:
A95804-25G:
A95804-100G:
A95804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)