Merck
A90403
Sigma-Aldrich
Anthraquinone-1,5-disulfonic acid disodium salt hydrate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6Na2O8S2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
412.30 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2C(=O)c3c(cccc3S([O-])(=O)=O)C(=O)c12
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A90403-VAR:
A90403-BULK:
A90403-25G:
A90403-5G:
試験成績書(COA)