Merck
A89200
Sigma-Aldrich
アントラセン
reagent grade, 97%
別名:
アントラキスセン, パラナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,880
500 G
¥21,000
¥6,880
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,880
500 G
¥21,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
カラーインデックス番号:
10790
Beilstein:
1905429
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39011608
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,880
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
6.15 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 145 °C)
アッセイ
97%
フォーム
flakes
powder or solid
自己発火温度
1004 °F
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
溶解性
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
SMILES記法
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
多環芳香族炭化水素であるアントラセンは、そのサイズ、形状および光物理的性状から超分子化学における重要な構成成分です。その閉殻したヒュッケル芳香族構造、蛍光特性、明瞭な吸光および発光帯域、高い蛍光量子収率、ならびにナノセカンドの寿命により、アントラセンは理想的な有機蛍光体になります。[1]
アプリケーション
アントラセンは、さまざまな二元系および三元系溶媒(シクロヘキサノン、酢酸エチル、メタノールなど)に溶けることが知られています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A89200-10KG:
A89200-VAR:
A89200-500G:
A89200-BULK:
A89200-5G:
A89200-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molecular architectures of multi-anthracene assemblies.
Yoshizawa M & Klosterman JK.
Chemical Society Reviews, 43(6), 1885-1898 (2014)
Kohei Yazaki et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1630-1632 (2013-01-23)
A bowl-shaped organic host was prepared by linking two anthracene-embedded bispyridine ligands with two methylene spacers. The water-soluble host has a hemispherical hydrophobic cavity (∼1 nm in diameter) with two cationic methylenebispyridinyl (Lewis acidic) moieties and shows the selective recognition
Jiang-Fei Xu et al.
Organic letters, 15(24), 6148-6151 (2013-11-19)
Dynamic covalent bonds supplied by reversible anthracene dimerization were combined with pillar[5]arene/imidazole host-guest interactions to construct double-dynamic polymers. Heating such polymers (in solution or as a gel) led to depolymerization by dissociation of either the host-guest complexes alone or the
Yongshu Xie et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(94), 11513-11515 (2012-10-24)
2,2'-Dipyridylamine and anthracene units were linked to afford highly emissive compounds whose Cu(2+) ensembles were developed as effective fluorescence turn-on CN(-) probes.
Ling-Bao Xing et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(9), 2843-2848 (2013-02-12)
A new type of anthracene organogelator based on uracil was obtained using organic aromatic solvents, cyclohexane, DMSO, ethanol, and ethyl acetate. It was further characterized by field-emission scanning electron microscopy and transmission electron microscopy. Specifically, the resulting organogels were demonstrated
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf