Merck
A7302
Sigma-Aldrich
4-アセトアミドフェノール
98%
別名:
アセトアミノフェン, 4′-ヒドロキシアセトアニリド, 4-アセトアミドフェノール, N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド, N-アセチル-4-アミノフェノール, APAP, パラセタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2208089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
168-172 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-アセトアミドフェノールは、Mg、Na、またはCeで修飾されたルテニウム担持触媒の存在下におけるcis-およびtrans-4-アセトアミドシクロヘキサノールの合成に使用することができます。[1]
鎮痛薬
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7302-250G-A:
A7302-5G-A:
A7302-VAR-A:
A7302-1KG-A:
A7302-BULK-A:
A7302-100G-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of modifiers on the performance of Ru-supported catalysts on the stereoselective hydrogenation of 4-acetamidophenol.
Bachiller-Baeza B, et al.
Applied Surface Science, 253(10), 4805-4813 (2007)
Partial molar volume of paracetamol in water, 0.1 M HCl and 0.154 M NaCl at T= (298.15, 303.15, 308.15 and 310.65) K and at 101.325 kPa.
Iqbal MJ and Malik QM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 37(12), 1347-1350 (2005)
S Ahmed et al.
Biodegradation, 12(5), 303-309 (2002-05-09)
Though many microorganisms that are capable of using phenol as sole source of carbon have been isolated and characterized, only a few organisms degrading substituted phenols have been described to date. In this study, one strain of microorganism that is
Chemically modified polymeric filtration membranes for the selective elimination of active pharmaceutical ingredients from water.
Gong YS, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 24(10), 861-865 (2013)
Karel Allegaert et al.
Archives of disease in childhood, 98(6), 462-466 (2013-04-23)
There remains a need for alternative medical treatments for patent ductus arteriosus (PDA) closure in extreme preterm neonates because of therapeutic failure and adverse effects associated with non-selective cyclo-oxygenase inhibitors. Reports of an association between paracetamol exposure and PDA closure