Merck
A59603
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodobenzoic acid
97%
別名:
5-Iodoanthranilic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(I)CO2H
CAS番号:
分子量:
263.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
yellow to brown
mp
219-221 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A59603-100G:
A59603-BULK:
A59603-5G:4548173990255
A59603-VAR:
A59603-25G:4548173990248
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)