Merck
A59565
Sigma-Aldrich
6-アミノインダゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3
CAS番号:
分子量:
133.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品A59565は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
KEJFADGISRFLFO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A59565-5G:
A59565-BULK:
A59565-100G:
A59565-25G:
A59565-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Pinelli et al.
Arzneimittel-Forschung, 39(3), 361-365 (1989-03-01)
Administration of 6-aminoindazole (6-AIN) and 5-aminoindazole (5-AIN) to rats depressed gastric acid secretion, both basal and carbachol-stimulated. 6-AIN proved to be more active than 5-AIN in decreasing the stimulated secretory process. The antisecretory activity of 6-AIN appears to be partially
R Pabla et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 28(10), 2097-2110 (1996-10-01)
Nitric oxide (NO) is an endogenous protectant against reperfusion-induced ventricular fibrillation (VF) in the rat isolated heart. Here, the following were investigated: (1) the tissue source of cardioprotective NO using a novel inhibitor (7-nitro indazole; 7-NI) of the neuronal form