Merck
A18834
Sigma-Aldrich
4-アセチルモルホリン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2
CAS番号:
分子量:
129.16
Beilstein:
111971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
mp
14 °C (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
A18834-BULK:
A18834-100G:
A18834-25G:
A18834-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1