Merck
A1800
Sigma-Aldrich
4-アセトアミドベンズアルデヒド
technical grade
別名:
4′-ホルミルアセトアニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,790
25 G
¥8,480
¥2,790
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,790
25 G
¥8,480
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
163.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,790
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
フォーム
powder
mp
148-153 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1800-100G:
A1800-VAR:
A1800-5G:
A1800-BULK:
A1800-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interconversion model analysis and estimation of available fractions for 4-acetaminobenzaldehyde and its reversible metabolite, 4-acetaminobenzylalcohol, in the rat using the multi-lines fitting technique.
S Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(5), 1922-1925 (1988-05-01)