Merck
A14804
Sigma-Aldrich
3-アセチル-2,4-ジメチルピロール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO
CAS番号:
分子量:
137.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-9-6(2)8(5)7(3)10/h4,9H,1-3H3
InChI Key
VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A14804-VAR:
A14804-1G:
A14804-50G:
A14804-BULK:
A14804-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)