Merck
W237108
Sigma-Aldrich
ベンジルエーテル
≥98%, FCC, FG
別名:
ジベンジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥11,100
10 KG
¥50,100
¥11,100
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥11,100
10 KG
¥50,100
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)2O
CAS番号:
分子量:
198.26
FEMA番号:
2371
Beilstein:
1911156
EC Number:
欧州評議会番号:
2150
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
3.004
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; floral; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
¥11,100
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
dibenzyl ether
官能
fruity; floral; sweet
SMILES記法
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dibenzyl ether is a flavor and fragrance volatile used in the food and fragrance industry.[1][2]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W237108-SAMPLE-K:
W237108-10KG:
W237108-5KG:
W237108-VAR-K:
W237108-SAMPLE:
W237108-1KG:
W237108-BULK-K:
W237108-10KG-K:4548173968407
W237108-5KG-K:
W237108-1KG-K:4548173968414
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 806-807 (1997)
Ya-Ping Tu
The Journal of organic chemistry, 71(15), 5482-5488 (2006-07-15)
It is often found in mass spectrometry that when a molecule is protonated at the thermodynamically most favorable site, no fragmentation occurs, but a major reaction is observed when the proton migrates to a different position. For benzophenones, acetophenones, and
Hosamani Basavaprabhu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(13), 2528-2533 (2012-03-01)
An application of the classical Ritter reaction for the synthesis of unsymmetrical di and trisubstituted ureas catalyzed by FeCl(3) is described. The protocol is of significant interest in view of the easy availability of precursors, mild reaction conditions employed and
G A Burdock et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 30(7), 559-566 (1992-07-01)
Dibenzyl ether (FEMA No. 2371, CAS No. 103-50-4) was given in the diet to rats at a rate of 62, 196 or 620 mg/kg/day for 91 consecutive days. Body weights and food consumption were measured weekly; haematological, clinical chemistry and
E Zimerson et al.
Contact dermatitis, 43(2), 72-78 (2000-08-17)
In patients hypersensitive to p-tert-butylphenol-formaldehyde resin (PTBP-F-R), it is for diagnostic, therapeutic and preventive reasons necessary to know the identity of the primary sensitizing substances, their sensitizing capacities as well as their cross-reaction patterns. We have recently shown that the