Merck
517003
Sigma-Aldrich
鉄(III)アセチルアセトナート
≥99.9% trace metals basis
別名:
2,4-ペンタンジオン 鉄(III)誘導体, Fe(acac)3, 第二鉄アセチルアセトナート, 鉄(III)2,4-ペンタンジオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥9,210
50 G
¥29,400
¥9,210
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥9,210
50 G
¥29,400
About This Item
化学式:
Fe(C5H7O2)3
CAS番号:
分子量:
353.17
Beilstein:
4157960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,210
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
密度
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
鉄(III)アセチルアセトネートは、トリス(アセチルアセトネート)鉄(III)または Fe(acac)3 とも呼ばれ、磁性材料、触媒、電子工学の分野で重要な酸化鉄ナノ粒子や薄膜の合成の前駆体として使用される配位化合物です。さらに、重合プロセスやクロスカップリング反応を含む、さまざまな有機反応の触媒としても使用されます。
アプリケーション
鉄(III)アセチルアセトネートは、以下のような用途に使用できます:     
  • フォーススピンニング技術による Fe3O4/ カーボン複合繊維の合成のための鉄前駆体として。この複合材料は、リチウムイオン電池用の高性能負極材料の形成に使用されます。      
  • 再充電可能なアルカリイオン電池への応用を目的とした、鉄含有金属有機構造体(MOF)の合成の前駆体として。   
  • クメン酸化における N-ヒドロキシフタルイミド(NHPI)触媒の効率を高める添加剤として。     
  • 逆浸透(RO)用途に使用されるポリアミド膜の製造における溶媒活性化剤として。     
  • 高結晶性(Zn,Fe)Fe2O4 フィルムの MOCVD 前駆体として、およびこれらのフィルムの磁気特性測定用として。水溶性マグネタイトナノ粒子の合成の前駆体として、鉄(III)アセチルアセトネートが使用される場合があります。水溶性マグネタイトナノ粒子は、磁気温熱治療に用途があります。      
  • 高結晶性(Zn,Fe)Fe2O4 フィルムの MOCVD 前駆体として、およびこれらのフィルムの磁気特性測定用として。
高結晶性(Zn,Fe)Fe2O4膜のMOCVD前駆体と、その膜の磁気的特性の測定用です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
517003-BULK:
517003-10G:
517003-VAR:
517003-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arreerat Jiamprasertboon et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(48), 11337-11345 (2019-06-27)
Type I heterojunction films of α-Fe2 O3 /ZnO are reported here as a non-titania based photocatalyst, which shows remarkable enhancement in the photocatalytic properties towards stearic acid degradation under UVA-light exposure (λ=365 nm), with a quantum efficiency of ξ=4.42±1.54×10-4 molecules degraded/photon, which
Polymorphous transformations of nanometric iron (III) oxide: a review.
Zboril R, et al.
Chemistry of Materials, 23.14, 3255-3272 (2011)
Hyun-Uk Park et al.
Ultrasonics sonochemistry, 58, 104673-104673 (2019-09-27)
In this work, we introduce composition-tunable core-shell-like PdM@Pt (M = Mn and Fe) nanoparticles (NPs) on carbon support (PdM@Pt/C) synthesized by one-pot sonochemical reactions using high-intensity ultrasonic probe (150 W, 20 kHz, with 13 mm solid probe) and investigate their electrocatalytic performance for oxygen reduction
Selective Detection of Iron (III) by Rhodamine-Modified Fe3O4 Nanoparticles.
Baodui, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49.27, 4576-4579 (2010)
Studies of magnetite nanoparticles synthesized by thermal decomposition of iron (III) acetylacetonate in tri(ethylene glycol)
Maity D, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 321(19), 3093-3098 (2009)
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Randal Lee教授は、バイオセンシング用途のための酸化鉄磁性ナノ粒子とナノキューブの設計上の考慮事項について説明しています。
すべて表示
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Bonjour, nous aimerions connaître la granulométrie de l’actif (D90) de Iron(III) acetylacetonate. Merci d'avance.
    1 回答
    1. The particle size of the active ingredient is not determined.