Merck
96125
Sigma-Aldrich
Z-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
別名:
N-Cbz-D-glutamic acid α-benzyl ester, Z-D-glutamic acid 1-benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO6
CAS番号:
分子量:
371.38
Beilstein:
5305848
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1
InChI Key
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96125-VAR:
96125-5G:
96125-BULK:
96125-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)