Merck
94660
Sigma-Aldrich
L-Valine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
209.71
Beilstein:
3693622
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0%
形状
crystals
光学活性
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI Key
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94660-BULK:
94660-1G:
94660-5G:
94660-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3