Merck
94439
Sigma-Aldrich
tert-ブチルリチウム 溶液
1.6-3.2 M in heptane
別名:
t-BuLi, リチウム-2-メチル-2-プロパニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CLi
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
3587204
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品94439は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life
濃度
1.6-3.2 M in heptane
密度
0.69 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
InChI Key
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
15°Cの温度での保管が推奨されています
その他情報
decomp. rate (at room temperature) 0.02-0.1% per day
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94439-PZ-F:
94439-VAR-F:
94439-100ML-F:
94439-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xinyi Chia et al.
ACS nano, 9(5), 5164-5179 (2015-04-22)
Layered transition metal dichalcogenides (TMDs) have been the center of attention in the scientific community due to their properties that can be tapped on for applications in electrochemistry and hydrogen evolution reaction (HER) catalysis. We report on the effect of
Adeline Huiling Loo et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(11), 2304-2306 (2015-05-28)
Owing to the attractive properties that transition metal dichalcogenides (TMDs) display, they have found recent application in the fabrication of biosensing devices. These devices involve the immobilization of a recognition element such as DNA onto the surface of TMDs. Therefore
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage