安全性情報
935794
Sigma-Aldrich
Multiphoton lithography bioink kit
gelatin-based hydrogel bioink
別名:
HYDROBIO INX X100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NB.02
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
gel form
red
膨張
swells to 50-250 (Post processing total volume increase (%))
ゲル強度
(Storage modulus 4-26 kPa)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This gelatin-based bioink kit for multiphoton lithography (MPL) combines the biological benefits of conventional gelatin-based materials with two-photon polymerization processability. It is based on gelatin type B derived from natural collagen which is modified with photo-crosslinkable functional groups enabling efficient multiphoton processing at 780 nm in the presence of the supplied crosslinker. The gelatin-based bioink can be processed at fast speeds, due to the high reactivity and fast curing, resulting in high cell viability. The bioink is also biodegradable and allows cells to remodel the envrionment and substitute the hydrogel with newly formed extracellular matrix over time. This ready-to-use kit contains a concentrated resin, dilution buffer, and crosslinker for 10 prints.
アプリケーション
A wide range of biological applications including:
  • 3D bioprinting
  • Tissue engineering
  • High resolution printing of complex geometries
特徴および利点
  • Biocompatibility - Supports cell adhesion and proliferation
  • Reproducibility - Production under strict quality control
  • Biodegradability - Enables cellular remodelling of the printed matrix
  • Easy handling - Delivered in a ready-to-use kit containing a concentrated stock solution, dilution buffer, and crosslinker for 10 prints that can be printed in 10 min
  • Biolgoically relevant - includes the benefits of collagen derived GelMA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multiphoton Lithography as a Promising Tool for Biomedical Applications
Greant C, et al.
Advanced Functional Materials , 33, 2212641-2212641 (2023)
Olivier Guillaume et al.
Acta biomaterialia, 165, 72-85 (2022-03-16)
Since its inception, tissue engineering and regenerative medicine (TERM) has been relying on either scaffold-based or scaffold-free strategies. Recent reports outlined the possibility of a synergistic, convergence approach, referred to as the third TERM strategy, which could alleviate bottlenecks of