詳細
suitable for 3D bioprinting applications
形状
gel form (Viscous)
不純物
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
色
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
アプリケーション
3D bioprinting
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Upper respiratory tract
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
906913-1EA:
906913-1EA-PW:
906913-BULK:
906913-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
組織工学向け3Dバイオプリンティングのための3Dバイオインク選択ガイドです
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
プロトコル
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.