グレード
battery grade
品質水準
詳細
Application: Battery manufacturing
アッセイ
≥99.5%
フォーム
(Colorless liquid)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
186 °C (lit.)
186 °C
mp
-35 °C
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C[Si](C)(C)OB(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27BO3Si3/c1-14(2,3)11-10(12-15(4,5)6)13-16(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
TMSB also has catalytic properties, which make it useful in organic synthesis reactions and as a reagent in the manufacturing of pharmaceuticals and other chemicals.
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
935654-50G:
935654-VAR:
935654-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)