935107
別名:
INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs, 蛍光ナノ結晶
1 of 10
Sigma-Aldrich
935093
PbS赤外量子ドット
935115
935123
Ag2S赤外量子ドット
925535
900733
PbSコアタイプ量子ドット
747084
747025
925543
935158
Ag2Se赤外量子ドット
900511
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
> 3 peak/valley ratio
100
liquid
100 mg/mL in toluene
<15 nm
<150 nm (FWHM)1850 nm
2-8°C
[Pb]=S
1S/Pb.S
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
量子ドット
Danger
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 3
39.2 °F
4 °C
第一種指定化学物質 特定第一種指定化学物質
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
935107-VAR: 935107-50MG: 935107-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。