The stokes shift for this material is expected to be around 30 nm. If the batch has an excitonic absorption peak at 1540 nm, the photoluminescence peak can be expected to be at 1570 nm. In terms of the photoluminescence quantum yield, a value between 25 to 30% PLQY is anticipated. Additionally, a photoluminescence (PL) spectra is provided, where the solid line represents the absorption spectra, and the dashed line represents the PL spectra.
おすすめの製品
フォーム
liquid
品質水準
包装
pkg of 1 mL
濃度
100 mg/mL in toluene
粒径
<10 nm (Nanoparticle)
λmax
≤120 nm (FWHM)
1550 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
InChI Key
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他の用途としては、LIDAR(Light Detection And Ranging)、3Dレーザー走査、太陽電池、ToF(Time of Flight)センサなどがあります。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
925535-BULK:
925535-100MG:
925535-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
硫化鉛系赤外量子ドットは、近赤外および短波長赤外域の波長を吸収・放出します。シグマアルドリッチのPbS量子ドットは、光電子特性および表面化学特性が十分に評価されており、光検出器、太陽電池、赤外LEDへの応用に最適です。
Infrared lead sulfide (PbS)-based quantum dots absorb and emit light across the near-infrared and short-wave infrared wavelengths. Our PbS quantum dots have well-characterized optoelectronic properties and surface chemistry suitable for integration into photodetectors, photovoltaics, and infrared LEDs.
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。