934011
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥99%, anhydrous, battery grade
別名:
BTC, BTFC, Bistrifluoroethyl carbonate, Carbonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Carbonic Acid;2,2,2-trifluoroethanol, DFDEC, TFEC
About This Item
おすすめの製品
グレード
battery grade
品質水準
詳細
Application: Battery manufacturing
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100 ppm H2O
≤250 ppm HF
bp
118 °C
密度
1.51 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2
InChI Key
WLLOZRDOFANZMZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F
引火点(℃)
29 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
934011-50G:
934011-VAR:
934011-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.