Merck
924385
Sigma-Aldrich
Silicon Tetrabiphenyl MeOTAD
greener alternative
別名:
Si-TetraBiphenyl MeOTAD, SiTBP-MeOTAD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥64,520
¥64,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥64,520
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C104H88N4O8Si
CAS番号:
分子量:
1549.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥64,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Band Gap: 3.04 eV
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
white to off-white
軌道エネルギー
HOMO -5.34 eV 
LUMO -2.30 eV 
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Silicon Tetrabiphenyl MeOTAD is an organic molecule that is used as a hole transport material(HTM). Its properties include high solubility, good stability and an amorphous structue. Click here for more information.
アプリケーション
SiTP-OMeTPA is a hole transport material (HTM) that has been used in perovskite solar cells.[1] This material has a reversible redox peak in the cyclic a perovskite solar cell was Voc (0.99 V), Jsc (19.85 mA*cm-2), FF (71.69 %), PCE (14.15 %).[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
924385-VAR:
924385-500MG:
924385-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p?i?n perovskite solar cells.
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-413 (2018)
資料
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。