安全性情報
932558
Sigma-Aldrich
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC111) Crosslinked Polyaniline Composite
Cathode for Lithium ion Battery
別名:
Doped polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide encapsulated in 3D crosslinked polyaniline, Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide particle, NMC111 in doped polyaniline matrix, NMC111/PANI composite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
battery grade
品質水準
フォーム
solid
アプリケーション
battery manufacturing
関連するカテゴリー
詳細
リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC111)材料は、その高いエネルギー密度により、リチウムイオン電池(LIB)の最も有望な正極材料の一つです。[1]ドープポリアニリン(PANI)は、導電性を示す半柔軟性ポリマーで、伝導性、加工性、熱的安定性を強化するための複合材料に使用されます。このNMC複合材料は、制御された形態を持つ3D架橋導電性ポリアニリン構造体に封入されたNMC111粒子(D50:7.5±2.5µm)からなり、電子伝導性および固体電解質界面(SEI)の安定化を促進します。
アプリケーション
このNMC複合材料は、LIB用の電気化学的に活性な正極材料として機能します。この複合材料は、高速な電気およびイオン輸送を可能にするだけでなく、SEI層の安定化にも寄与し、高温・高電圧におけるNMC正極のパワー密度の向上とサイクル寿命の改善を促進します。[2][3][4]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
932558-10G:
932558-BULK:
932558-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanostructured conductive polymer gels as a general framework material to improve electrochemical performance of cathode materials in Li-Ion batteries
Shi Y., et al.
Nano Letters, 17, 1906?1914-1906?1914 (2017)
A tunable 3D nanostructured conductive gel framework electrode for high-performance Lithium Ion batteries
Shi Y., et al.
Advanced Materials, 29, 1603922-1603922 (2017)
Nanostructured functional hydrogels as an emerging platform for advanced energy technologies
Zhao F., et al.
Advanced Materials, 30, 1801796-1801796 (2018)
Review on the synthesis of LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC) cathodes for lithium-ion batteries
Malik, et al.
Materials Today, 28, 101066-101066 (2022)